Learn More
3alpha-Hydroxy Tibolone, TRC
Codice prodotto. 30400590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400590 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400590 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9642505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Formula molecolare C21 H30 O2
Quantità 5 mg
Sinonimo 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
InChI Formula InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC Name (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-7,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Peso formulazione 314.2246