Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-4-[(1E)-3-oxo-1-octen-1-yl]-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1’-Biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-4-[(1E)-3-oxo-1-octen-1-yl]-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1’-Biphenyl]-4-carboxylic Acid |
| CAS | 31753-00-1 |
| Formula molecolare | C28H30O5 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid Deriv, [3aα,4α(E),5β,6aα]-(-)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid, Hexahydro-2-oxo-4-(3-oxo-1-octenyl)-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H30O5/c1-2-3-5-10-22(29)15-16-23-24-17-27(30)32-26(24)18-25(23)33-28(31)21-13-11-20(12-14-21)19-8-6-4-7-9-19/h4,6-9,11-16,23-26H,2-3,5,10,17-18H2,1H3/b16-15+/t23-,24-,25-,26+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC(/C=C/[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(C[C@H]12)=O)OC(C3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4)=O)=O |
| IUPAC Name | (3aR,4R,5R,6aS)-2-oxo-4-((E)-3-oxooct-1-en-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 446.53 |
| Peso formulazione | 446.21 |