Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, 98%
Codice prodotto. 15495295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495295 1 g 1g
15405305 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56119.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32233-40-2 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32233-40-2
Formula molecolare C8H12O4
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00075234
InChI Key VYTZWRCSPHQSFX-GBNDHIKLSA-N
Sinonimo --corey lactone diol, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl hexahydro-2h-cyclopenta b furan-2-one, --corey lactone, corey lactone diol, --corey diol corey lactone, 3ar,4s,5r,6as---hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 1s,6s,5r,7r-7-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-oxabicyclo 3.3.0 octan-3-one, 3ar,4s,5r,6as-hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta b furan-2-one, l-corey lactone
PubChem CID 2724453
IUPAC Name (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 1 g
Optical Rotation −44° (c=1.4 in Methanol)
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%