Learn More
(3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione, TRC
Codice prodotto. 30457108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457108 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3042301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione
CAS 812644-96-5
Formula molecolare C14H15NO4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1
SMILES COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1
IUPAC Name (6aR)-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3,3a,6,6a-tetrahydrofuro[3,2-b]pyrrole-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 261.27
Peso formulazione 261.1001