Learn More
(3aR,7aS)-rel-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, TRC
Codice prodotto. 30401248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401248 5 g -
30398549 25 g 25g
30390438 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2940305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13149-00-3
Formula molecolare C8 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Sinonimo 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aS)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, cis-, rel-(3aR,7aS)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydrophthalic anhydride, rel-(3aR,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC Name (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Peso formulazione 154.063