Learn More
3BDO, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492638
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492638 5 mg 5mg
16480439 10 mg 10mg
16404106 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16492638 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00434
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico 3BDO
CAS 890405-51-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17NO5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 327.33
Peso formulazione 327.33
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid-Liquid Mixture
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only