Learn More
3Beta-Hydroxy Pravastatin Lactone (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3beta-Hydroxy Pravastatin Lactone |
| CAS | 87984-67-6 |
| Formula molecolare | C23 H34 O6 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Butanoic acid, 2-methyl-, (1S,6R,7R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α(R*),6β,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]- (9CI), (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,6R,7R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, 3β-Hydroxy pravastatin lactone, 3β-Hydroxypravastatin lactone, 6β-Hydroxy-iso-compactin |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-7-5-6-15-10-19(25)14(3)18(22(15)20)9-8-17-11-16(24)12-21(26)28-17/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-9,11-12H2,1-3H3/t13-,14+,16+,17+,18-,19-,20-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC=CC2=C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC Name | [(1S,6R,7R,8S,8aR)-6-hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 406.51 |
| Peso formulazione | 406.2355 |