Learn More
3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide, 98%
Codice prodotto. 11364576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364576 250 mg 250mg
11344576 1 g 1g
11354576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11364576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20129.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 66304-01-6 | C7H4O3S2 | 200.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66304-01-6
Formula molecolare C7H4O3S2
Molecular Weight (g/mol) 200.226
Numero MDL MFCD00132960
InChI Key JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
IUPAC Name 1,1-dioxo-1$l^{6},2-benzodithiol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide
Punto di fusione 102°C to 107°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3335
Beilstein 4180332
Sinonimo 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 99%