Learn More
3H-1,2-Dithiole-3-thione, TRC
Codice prodotto. 30385018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385018 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494365100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-25-8
Formula molecolare C3 H2 S3
Molecular Weight (g/mol) 134.24
IUPAC Name dithiole-3-thione
SMILES S=C1SSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Peso formulazione 133.9319