Learn More
- Home
- Products
- Cell Analysis Products
- Microspheres
- Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Codice prodotto. 11829732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.22 μm
0.27 μm
0.3 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
0.6 μm
0.7 μm
0.8 μm
0.9 μm
0.99 μm
1.0 μm
1.6 μm
2.0 μm
3μ m
4 μm
5.0 μm
6 μm
6.982 ± 0.045µm
10.00 µm ± 0.08 µm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Dimensione della confezione:
15mL
pezzi 30
pezzi 50
pezzi 80
45 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 11829732 | 5.0 μm | 15mL |
| 11825012 | 1.0 μm | 15mL |
| 11894992 | 0.15 μm | 15mL |
| 11835012 | 1.6 μm | 15mL |
| 11805002 | 0.2 μm | 15mL |
| 11815002 | 0.22 μm | 15mL |
| 11825002 | 0.27 μm | 15mL |
| 11835002 | 0.3 μm | 15mL |
| 11845002 | 0.35 μm | 15mL |
| 11855002 | 0.4 μm | 15mL |
| 11865002 | 0.5 μm | 15mL |
| 11875002 | 0.6 μm | 15mL |
| 11885002 | 0.7 μm | 15mL |
| 11895002 | 0.8 μm | 15mL |
| 11805012 | 0.9 μm | 15mL |
| 11815012 | 0.99 μm | 15mL |
| 11899722 | 2.0 μm | 15mL |
| 11583253 | 2.0 μm | pezzi 50 |
| 11809732 | 3μ m | 15mL |
| 11593253 | 3μ m | pezzi 50 |
| 11819732 | 4 μm | 15mL |
| 11503263 | 4 μm | pezzi 50 |
| 11839732 | 6 μm | 15mL |
| 11849732 | 6.982 ± 0.045µm | 15mL |
| 11543263 | 10.00 µm ± 0.08 µm | 15mL |
| 11859742 | 100 μm | 15mL |
| 11543273 | 100 μm | pezzi 30 |
| 11869732 | 15 μm | 15mL |
| 11879732 | 20 μm | 15mL |
| 11563263 | 20 μm | pezzi 30 |
| 11889732 | 25 μm | 15mL |
| 11573263 | 25 μm | pezzi 30 |
| 11899732 | 30 μm | 15mL |
| 11583263 | 30 μm | pezzi 30 |
| 11809742 | 40 μm | 15mL |
| 11593263 | 40 μm | pezzi 80 |
| 11819742 | 50 μm | 15mL |
| 11503273 | 50 μm | pezzi 80 |
| 11829742 | 60 μm | 15mL |
| 11513273 | 60 μm | pezzi 80 |
| 11523273 | 70 μm | pezzi 80 |
| 11839742 | 70 μm | 15mL |
| 11849742 | 80 μm | 15mL |
| 11533273 | 80 μm | pezzi 30 |
| 11884992 | 0.1 μm | 15mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11829732
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
4K05
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Usa il codice promozionale 28038
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
397.17 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
- Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
- Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
- Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
- Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
Specifica
Specifica
| Additivo | Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità |
| Concentrazione | |
| Content And Storage | Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale. |
| Contenuto | Particelle di polimeri in acqua |
| Descrizione | Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser |
| Colore | White or Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laser Particle Counter Calibration |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Count Control Particles |
| Include | Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST |
| Densità particelle | |
| Quantità | 15 ml |
| Indice di rifrazione | ° |
| Distribuzione dimensionale | <3% |
| Diametro (sistema metrico) | 5.0 μm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |