Learn More
Thermo Scientific™ Nastro indicatore Comply™
Codice prodotto. 12986976 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12986976 55 m x 18 mm Pezzo
11761351 55 m x 24 mm Pezzo
11741605 55 m x 24 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12986976 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7000138229
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Consente al personale addetto alla sterilizzazione o alla sala operatoria di riconoscere al primo sguardo se la confezione è stata esposta al processo di sterilizzazione. Il nastro indicatore 3M™ Comply™ cambia colore o diventa più scuro dopo essere stato esposto al processo di sterilizzazione.
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
  • Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
  • Reliable achesive adheres to packaging material
  • Sustainable, solvent-free manufacturing proces
  • Does not require hazardous waste disposal
  • Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
  • Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
  • Lead free and no added latex
Spezifikation
Certificazione/Conformità Conforme a NF EN 867-1 Classe A, ISO 11140-1 Classe 1
Colore Beige
Dimensioni (L x P) 55 m x 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) Verifica della sterilizzazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Lunghezza (sistema metrico) 55 m
Product Type Nastro indicatore
Features Adesivo senza piombo, ad alta adesività, sensibile alla pressione
Quantità 1 Ea.
Indicatore di sterilizzazione Sì
Metodo di sterilizzazione Vapore
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 18 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.