Learn More
3M™ Camice da laboratorio monouso, serie 4440
Codice prodotto. 15885111 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15885111 Large pezzi 50
15895111 X-Large pezzi 50
15759847 Medium pezzi 50
15805121 2X-Large pezzi 50
15769847 4X-Large pezzi 50
12991335 Small pezzi 50
15815121 3X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15885111 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    303.16€ / pezzi 50
    Risparmia 168.84€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes in light duty applications.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Knitted cuffs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Knit
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Non-hazardous Liquids
Modello 4440-L
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 36 to 38 in.
Misura petto (sistema metrico) 91 to 97 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories
Peso (sistema imperiale) 1.93 oz.
Struttura Microporous Laminate