Learn More
3M™ Accessorio respiratore serie 5000, fermafiltro 501
Per tenere in posizione i filtri antiparticolato 5N11 e 5P71/07194(AAD) 3M™ sulla parte superiore dei respiratori 3M™ serie 5000, delle cartucce 3M™ serie 6000 e dell'adattatore filtro 3M™ 603.
Marca: 3M™ 7100066103_CLEAN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
Il componente del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, il fermafiltro 3M™ 501, blocca i filtri antiparticolato 3M™ 5N11 e 5P71/07194 (AAD) in posizione sulla parte superiore delle mascherine 3M™ serie 5000, delle cartucce 3M™ serie 6000 e dell'adattatore filtro 3M™ serie 603 (tutti i respiratori, i filtri, le cartucce e gli adattatori sono venduti separatamente).- Componente del dispositivo 3M approvato
- Ideato per bloccare il filtro antiparticolato 3M 5N11 e 5P71/07194 (AAD) (venduto separatamente)
- Il componente funziona con respiratore 3M serie 5000, cartucce 3M serie 6000 e adattatore filtro 3M™ 603
- Colore: Bianco traslucido
- Dimensioni (L x P x A): 8.5 x 4.5 x 4 in.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'utente del filtro/della cartuccia
Specifica
OSHA | |
Fermafiltro | |
501 | |
8.5 pollici | |
4.5 pollici | |
4 pollici |
Bianco | |
Respiratore serie 5000 | |
8.5 x 4.5 x 4 in. (21.59 x 11.43 x 10.16 cm) | |
21.59 cm | |
11.43 cm | |
10.16 cm |