Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
Codice prodotto. 12930415
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Con cordino
Corded
Senza cordino
Uncorded
Dimensione della confezione:
100 paia
200 paia
500 paia
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Corded unitSize
12930415 1100B Uncorded 500 paia
10185234 1100 Senza cordino 200 paia
12940415 1110 Con cordino pezzi 500
12580147 K1110 Corded 100 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12930415 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000103721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    78.28€ / 500 paia
    Risparmia 59.72€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In materiale ipoallergenico per la protezione e il comfort massimi. I tappi per orecchie in espanso 3M sono dotati di NRR: 29 dB
  • Disposable orange ear plugs
  • Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
  • Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
  • Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Order Info
I tappi non attaccati sono forniti in una confezione dispenser da 200 paia; i tappi attaccati con cordino sono forniti in una confezione dispenser da 100 paia.
Compliance
Attenuazione testata in conformità allo standard ANSI S3.19-1974.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, blasting, cleaning, demolition, electrical, facility maintenance, grinding, machine operations, painting, sanding, welding
Modello 1100B
Tipo di imballaggio Bulk container
Pairs per Package 500 Pairs
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Tapered