Learn More
3M™ Head Harness Assembly for 7500 Series Respirators
Codice prodotto. 15719657
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15719657 Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15719657 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000029730
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Head harness assembly is designed for use with 3M™ Half Facepiece Respirators 7501, 7502 and 7503.
The 3M™ Head Harness Assembly 7581, Respiratory Protection System Component, works with 3M Half Facepieces 7501, 7502, and 7503 (all sold separately).
  • Approved 3M replacement part
  • Designed for use with the 3M Ultimate FX Full Facepiece Reusable Respirators (sold separately)
  • Head harness assembly can extend service life of facepiece
  • Easy installation allows for quick replacement
  • Replaceable part can potentially result in respiratory equipment cost savings
  • 3M Catalog# 7581
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Head Harness Assembly
Da utilizzare con (applicazione) Demolition, facility maintenance, grinding, sanding, welding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Modello 7581
Dimensioni (L x P x A) 16.4 x 11.4 x 7.3 in. (41.6 x 28.9 x 18.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Altezza (sistema metrico) 18.5 cm
Peso (sistema imperiale) 3.1 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 kg