Learn More
Cole-Parmer™ Soluzione di riempimento saturata in gel KCl 3M
Codice prodotto. 11789998 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11789998 125 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11789998 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0566168
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use this solution with the inner cell of refillable electrodes. Cole-Parmer™ Reference Filling Solution is ideal for use with Cole-Parmer autoclavable fermentation pH electrodes.
High-temperature 1.5M KCl gel saturated with AgCl; 125ml
Tekniske data
Composizione 3M KCl saturato con gel con AgCl
Concentrazione 3M KCl saturato con gel con AgCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodi pH fermentazione autoclavabili
Imballaggio 1 ciascuno
Quantità 125 ml
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.