Learn More
Cole-Parmer™ Reference Filling Solution
Product Code. 11789998 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
125 mL
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11789998 125 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11789998 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0566168
 Restricted Item
Spedizione stimata: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use this solution with the inner cell of refillable electrodes. Cole-Parmer™ Reference Filling Solution is ideal for use with Cole-Parmer autoclavable fermentation pH electrodes.
High-temperature 1.5M KCl gel saturated with AgCl; 125ml
Spezifikation
Composition 3M KCl Gel Saturated with AgCl
Concentration 3M KCl gel saturated with AgCl
For Use With (Equipment) Autoclavable Fermentation pH Electrodes
Packaging 1 Each
Quantity 125 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.