Learn More
3M™ Gruppi batterie per respiratori elettroventilati con purificazione dell’aria (PAPR)
Codice prodotto. 15549305
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Respiratori elettroventilati (PAPR) Versaflo serie TR-300
Versaflo TR-600 PAPR Series
Colore:
Black
Blue, Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Autonomia della batteria:
8 to 18 hr.
Da 4 a 6 ore
Da 8 a 12 ore
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore unitSize Autonomia della batteria
15549305 Versaflo TR-600 PAPR Series Blue, Gray Pezzo -
11793896 Respiratori elettroventilati (PAPR) Versaflo serie TR-300 Black Pezzo Da 4 a 6 ore
11703906 Respiratori elettroventilati (PAPR) Versaflo serie TR-300 Black Pezzo Da 8 a 12 ore
15589255 Versaflo TR-600 PAPR Series Blue, Gray Pezzo 8 to 18 hr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15549305 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000144501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Scelta di batterie utilizzate per l'alimentazione dei sistemi PAPR
  • Rechargeable battery packs
  • Lithium Ion
  • Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Lithium-ion
Colore Blue, Gray
Product Type Battery Pack
Da utilizzare con (applicazione) Supplying power for PAPR systems
Da utilizzare con (apparecchiatura) Versaflo TR-600 PAPR Series
Modello TR-630
Tempo di ricarica <3 hr.
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.918 kg