Learn More
3M™ Versaflo™ Air-Flow Adjustment Cover for Premium Head Suspension
Codice prodotto. 11745284 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Premium Head Suspension S-950
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11745284 Premium Head Suspension S-950 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11745284 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25€
    10.96€ / pezzi 1
    Risparmia 3.29€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Cover is used to adjust the location of the airflow in the hood by attaching to the end of the breathing tube. For use with S-950 Premium Head Suspension.
  • For use with S-950 Premium Head Suspension
  • Attached to end of breathing tube, ring allows user to adjust location of airflow in hood
  • 3M Catalog# S-955
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA
Monouso Reusable
Product Type Airflow Adjustment Cover
Da utilizzare con (apparecchiatura) Premium Head Suspension S-950
Modello S-955