Description
- Transparent covering to hood
- Protect from contaminants and scratches
- 3M Catalog# S-922
Specifications
Specifications
| Color | Clear |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Lens Cover |
| For Use With (Application) | Protects Visor From Contaminants and Scratches |
| For Use With (Equipment) | S-Series Hoods and Headcovers |
| Model | S-922 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?