Learn More
3M™ Occhiali protettivi SecureFit™
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Clear
Grigio
Trasparente
Descrizione
- La funzione di autoregolazione elimina la necessità di disporre di una scorta di telai di dimensioni diverse presso il sito di lavoro
- L'aderenza perfetta e la sicurezza impediscono lo scivolamento persino durante il movimento
- Il rivestimento antiappannamento garantisce lenti senza umidità in condizioni di caldo e umidità
- Il rivestimento antigraffio protegge le lenti da graffi, intaccature e strisciate
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99.9 dei raggi UVA e UVB fino a 380 nm
Compliance
Rispetto dei requisiti di CSA Z94.3 e ANSI Z87.1-2010.
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Lens Coating | Antiappannante |
Lens Tint | Trasparente |
Modello | SF201AF |
Stile stanghette | Tecnologia proprietaria autoregolante 3M Pressure Diffusion Temple Technology |
Lens Material | Polycarbonate |