Learn More
3M™ Versaflo™ Heavy Duty Neoprene Rubber Breathing Tube
Codice prodotto. 11773896 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Casco e unità di ventilazione Versaflo™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11773896 Casco e unità di ventilazione Versaflo™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11773896 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100069524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    139.35€ / pezzi 1
    Risparmia 73.65€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Consente di collegare un casco Versaflo con un'unità di ventilazione Versaflo
  • High durability air breathing tube that is easy to wipe down
  • Quick release swivel enables one-handed connection and release.
  • Compatible with all 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units
  • Size: 840 mm
  • 3M Catalog# BT-40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Neoprene
Product Type Tubo di respirazione in gomma neoprenica per impieghi gravosi
Da utilizzare con (applicazione) Assemblaggio, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura
Da utilizzare con (apparecchiatura) Casco e unità di ventilazione Versaflo™
Modello BT-40