Learn More
3M™ Versaflo™ Uncoated Visor for M-Series PAPR
Codice prodotto. 15779727 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M-series PAPR
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15779727 M-series PAPR pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15779727 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000042917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    184.42€ / pezzi 5
    Risparmia 69.58€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Provides additional molten metal splash protection for M-Series Headtops
  • Provides additional molten metal splash protection for M-Series Headtops
  • 3M Catalog# M-925
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-series PAPR
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding
Include One m-921 visor gasket
Materiale Polycarbonate
Modello M-925
Product Type Standard Visor