Learn More
3M™ Versaflo M-Series PAPR Visors and Covers
Codice prodotto. 11767424
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Premium Peel-Off Visor Cover
Premium Visor
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11767424 Premium Visor pezzi 5
15799057 Premium Peel-Off Visor Cover pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11767424 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100063883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    189.61€ / pezzi 5
    Risparmia 102.39€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with 3M™ Versaflo M-Series products.
  • 3M Catalog# M-926 , 3M Catalog# M-927 , 3M Catalog# M-928
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Product Type Premium Visor
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, electrical, facility maintenance, painting, sanding, welding
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-series PAPR
Include One m-921 visor gasket
Modello M-927