Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR Accessory, Air Flow Indicator TR-971
Codice prodotto. 15599265 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Versaflo™ TR-600 Series PAPR System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15599265 Versaflo™ TR-600 Series PAPR System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15599265 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100035846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    30.79€ / pezzi 1
    Risparmia 14.21€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Enables confirmation of airflow levels of TR-600 series PAPR.
  • Confirms factory calibration of airflow
  • Designed to enable testing at various elevations and temperatures within operational range of PAPR system
  • Easy to use
  • Applications:
    Recommended Industry: Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing
  • 3M Catalog# TR-971
Certifications
NIOSH Approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Product Type Airflow Indicator
Da utilizzare con (apparecchiatura) Versaflo™ TR-600 Series PAPR System
Modello TR-971
Quantità 1 Ea.