Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series Filter Covers
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR systems.
19.00€ - 20.25€
Specifica
Certificazione/Conformità | NIOSH |
---|---|
Colore | Gray |
Product Type | Filter Cover |
Quantità | 1/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15579265
|
3M™
7100021251 |
Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing | TR-6700 and TR-600 Respirators, TR-6600 Prefilter, and TR-662 Spark Arrestor |
20.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15529265
|
3M™
7100021252 |
Healthcare, Pharmaceutical | TR-6500 and TR-600 Respirators, TR-6600 Prefilter, and TR-662 Spark Arrestor |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Filter cover helps protect cartridge from physical damage
- Easy to use cover enables use of prefilters and/or spark arrestors
- Allows PAPR to be worn through decontamination showers or rain
- Also used to hold TR-6600 Prefilter or TR-662 Spark Arrestor in place
- Color: Gray
- 3M Catalog# TR-6500FC , 3M Catalog# TR-6700FC
Applications:
Recommended Industries: Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing
Certifications
NIOSH Approved
Compliance
NIOSH approved.
Specifica
NIOSH | |
Gray | |
Filter Cover | |
1/Cs. |