Description
- TR-662 spark arrestor is used with all TR-600 series filters and cartridges
- Protects TR-6000 series filters and cartridges from potential damage due to sparks
- Acts as pre-filter by capturing larger particles that would load main filter
- Flexible application as TR-662 may be used with TR-6600 prefilter
- Reduces operating costs by extending life of TR-6000 series filters and cartridges
- Color: Silver
- 3M Catalog# TR-662
Applications:
Healthcare
Certifications
NIOSH Approved
Spécification
Spécification
| Colore | Silver |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Spark Arrestor |
| Da utilizzare con (applicazione) | Healthcare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Versaflo™ TR-600 Series PAPR System |
| Modello | TR-662 |
| Quantità | 2/Cs. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?