Learn More
3M™ Versaflo™ TR-Series PAPR Belts
Codice prodotto. 11793906 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Leather
Polyester
Vinyl
Lunghezza (sistema imperiale):
51.9 in.
62.2 in.
72.8 in.
Lunghezza (sistema metrico):
132 cm
158 cm
185 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Heavy Duty Work Environment
Ideal for Where Hot Particles May be Present
Standard Duty Work Environment
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11793906 Leather 51.9 in. 132 cm Ideal for Where Hot Particles May be Present Pezzo
11783906 Polyester 72.8 in. 185 cm Standard Duty Work Environment Pezzo
11703916 Vinyl 62.2 in. 158 cm Heavy Duty Work Environment Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11793906 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000103972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    66.81€ / pezzi 1
    Risparmia 43.19€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
For use with TR-300 Series PAPR systems.
  • The TR-325 is a economical, easy-to-use web belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • The TR-326 is a durable leather belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR and the Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • The TR-327 is a comfortable, easy-to-clean vinyl belt for use with the 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Catalog# TR-325 , 3M Catalog# TR-326 , 3M Catalog# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Materiale Leather
Product Type Belt
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Where Hot Particles May be Present
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tr-300 Versaflo™ and Speedglas™ Powered Air Purifying Respirator
Modello TR-326
Lunghezza (sistema imperiale) 51.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 132 cm