Learn More
3M™ Versaflo™ TR-Series PAPR Accessory, Spark Arrestor
Codice prodotto. 15709897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15709897 2/Cs. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15709897 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000103970
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
When installed inside the filter cover of the TR-300 PAPR, the TR-362 spark arrestor helps protect the HE filter and PAPR unit from damage due to sparks or other hot materials.
  • 3M Catalog# TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Product Type Spark Arrestor
Da utilizzare con (applicazione) Protects The he Filter and Powered Air Purifying Respirator Unit From Damage Due to Sparks or Other Hot Materials
Da utilizzare con (apparecchiatura) Versaflo TR-Series PAPR System
Modello TR-362
Quantità 2/Cs.