Learn More
(3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30386766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30386766 50 mg -
30369997 500 mg 500mg
30374993 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386766 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45066050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944115-20-2
Formula molecolare C8H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.24
Sinonimo (5R)-5-(Ethoxycarbonyl)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazine-3-carboxylic Acid, Lanthionine Ketimine-R-5-ethyl Ester
SMILES OC(C1=CSC[C@H](C(OCC)=O)N1)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO4S/c1-2-13-8(12)6-4-14-3-5(9-6)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
Peso formulazione 217.0409