Learn More
(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolactone), Mikromol™
Descrizione
(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolactone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pantolactone |
| CAS | 599-04-2 |
| Nomi componenti o analita | Pantolactone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H10 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | D-(-)-Pantolactone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one |
| Vedi altri risultati |