Learn More
(3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97%
Codice prodotto. 10249543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10249543 5 g 5g
10002001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10249543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348720050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 163439-82-5 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 163439-82-5
Numero MDL MFCD01073894
InChI Key QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
Sinonimo 3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r
PubChem CID 7021491
IUPAC Name (3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol
SMILES C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 101.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H15NO2
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica −32° (20°C c=1,MeOH)
Rotazione specifica − 32.00
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.