Learn More
(3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30319911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319911 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6291951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 123536-14-1
Formula molecolare C7 H14 N2 . 2 Cl H
Quantità 1 g
Sinonimo (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC Name (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 199.12
Peso formulazione 198.0691