Learn More
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron), Mikromol™
Descrizione
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | C-Demethylondansetron |
| CAS | 99614-03-6 |
| Nomi componenti o analita | C-Demethylondansetron |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H17 N3 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), Ondansetron Imp. G (EP), (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, C-Demethylondansetron, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity G, Ondansetron Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14 |
| IUPAC Name | 3-(imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Vedi altri risultati |