Learn More
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 74163-81-8 |
| Nomi componenti o analita | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H11 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), Quinapril Imp. A (EP), (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Impurity A, Quinapril Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1 |
| Vedi altri risultati |