Learn More
(3S)-N-Methyl-Gamma-(1-naphthalenyloxy)-3-thiophenepropanamine Maleic Acid Salt, TRC
Codice prodotto. 30482574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482574 50 mg 50mg
30465189 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30482574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM84311050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3S)-N-Methyl-Gamma-(1-naphthalenyloxy)-3-thiophenepropanamine Maleic Acid Salt
CAS 959392-23-5
Formula molecolare C18 H19 N O S . C4 H4 O4
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H19NOS.C4H4O4/c1-19-11-9-17(15-10-12-21-13-15)20-18-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,12-13,17,19H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-;/m0./s1
SMILES CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3ccsc3.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid;(3S)-N-methyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-3-ylpropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 413.487
Peso formulazione 413.13