Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 4.0mm Split / Splitless Liners with Single Taper
Codice prodotto. 12907151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Confezione da 5
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12907151 1 Ea. Pezzo
10422371 Confezione da 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12907151 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 09201701
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Product Type GC Inlet Liner
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm