Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 4.0mm Split / Splitless Liners with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
41.90€ - 164.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 78.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.3 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10422371
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan Scientific and Medical™
092017
Confezione da 5
164.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12907151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan Scientific and Medical™
09201701
1 Ea.
41.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
78.5 mm
4 mm
6.3 mm