Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzamide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324202
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10324202 1 g Amber Glass Bottle 1g
10141032 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10324202 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW01125DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 175205-53-5
Formula molecolare C9H7N3OS
Molecular Weight (g/mol) 205.235
Numero MDL MFCD00173809
InChI Key PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
PubChem CID 2739359
IUPAC Name 4-(thiadiazol-4-yl)benzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.24
Percent Purity 95%