Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10089101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10089101 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10475692 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10089101 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC16413CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-49-9
Formula molecolare C9H10ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 227.71
Numero MDL MFCD02682075
InChI Key WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
IUPAC Name [4-(thiadiazol-4-yl)phenyl]methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 227.72
Percent Purity 95%