Learn More
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10699505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10699505 5 g 5g
10423573 250 mg 250mg
10600105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10699505 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01234DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 160068-88-2
Formula molecolare C10H11BO3
Molecular Weight (g/mol) 190.005
Numero MDL MFCD04039026
InChI Key AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
IUPAC Name 4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 190
Percent Purity 97%