Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10049361 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049361 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM03256DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NO2S
Numero MDL MFCD00085174
Quantità 1 g
Sinonimo 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
InChI Key HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC Name 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzenecarbothioamide
Molecular Weight (g/mol) 209.263
PubChem CID 2778731
Peso formulazione 209.27
Percent Purity 97%