Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)piperidine, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10485512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10485512 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10485512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00374CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5, 5-Dimethyl-1, 3-dioxan-2-yl)piperidine oxalate
CAS 423768-60-9
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H23NO6
Numero MDL MFCD03659711
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine oxalate, 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine; oxalic acid
InChI Key VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(OC1)C2CCNCC2)C.C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC Name 4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)piperidine;oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 289.328
PubChem CID 2779761
Peso formulazione 289.33
Percent Purity 90%