Learn More
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11458926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458926 5 g 5g
11468926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17066.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22068-49-1 | C9H10OS2 | 198.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22068-49-1
Formula molecolare C9H10OS2
Molecular Weight (g/mol) 198.30
Numero MDL MFCD00068127
InChI Key LTNPCGWCUVDEEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,3-dithiolan-2-yl phenol, unii-pip8o1r36t, pip8o1r36t, p-1,3-dithiolan-2-yl phenol, phenol, p-1,3-dithiolan-2-yl, 2-4-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 2-4'-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 1,3-dithiolane, 2-4-hydroxyphenyl, acmc-1cmgs, phenol,4-1,3-dithiolan-2-yl
PubChem CID 97562
IUPAC Name 4-(1,3-dithiolan-2-yl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1SCCS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 198.3
Percent Purity 97%