Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10763433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763433 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10202982 1 g Amber Glass Bottle 1g
10240515 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10763433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore DFP00120CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1008-95-3
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.176
Numero MDL MFCD00052192
InChI Key SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517747
IUPAC Name 4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%