Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702663 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10633783 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14501CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 250161-45-6
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD02682033
InChI Key MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
PubChem CID 2776414
IUPAC Name 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%