Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97%, stab. with 0.1% BHT
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol |
| Nota nome | stabilized with 0.1% BHT |
| Densità | 0.957 |
| Punti di ebollizione | 247°C to 248°C |
| Punto d'infiammabilità | 103°C (217°F) |
| Indice di rifrazione | 1.503 |
| Quantità | 5 g |
| Sensibilità | Air sensitive |
| Peso formulazione | 152.23 |
| Percent Purity | 97% |