Learn More
4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15424766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424766 250 mg 250mg
15414766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59075.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 917397-94-5 | C16H19BFNO2 | 287.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 917397-94-5
Formula molecolare C16H19BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 287.14
Numero MDL MFCD22418790
InChI Key TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1-cyanocyclopropyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropanecarbonitrile
PubChem CID 69074412
IUPAC Name 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]cyclopropane-1-carbonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 131°C to 133°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 287.14
Percent Purity 96%