Learn More
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 97%
Codice prodotto. 11459487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459487 100 g 100g
11449487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22004.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 670-80-4
Formula molecolare C10H17NO
Molecular Weight (g/mol) 167.252
Numero MDL MFCD00006163
InChI Key IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
IUPAC Name 4-(cyclohexen-1-yl)morpholine
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Densità 1.02
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.5146
Quantità 100 g
Beilstein 118696
Peso formulazione 167.25
Percent Purity 97%