Learn More
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11362386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11362386 25 g 25g
11352386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06115.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10041-06-2
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
Numero MDL MFCD00005282
InChI Key GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
IUPAC Name 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Punto di fusione 114°C to 118°C
Quantità 25 g
Beilstein 608955
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%